Läs mer
Toluen, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, Honeywell™
Produktkod. 15686120
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15686120 1 L 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15686120 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 6505791L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
CAS 108-88-3
Densitet 0.865g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 4°C (39.2°F)
Tändpunkt 997°F
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6H5CH3
MDL-nummer MFCD00008512
Ångtryck 26 mmHg (25°C), 22 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vikt 92.14g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene