Läs mer
Toluen D8 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene D8 |
| CAS | 2037-26-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylformel | C7 2H8 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Toluene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(methyl-d3)-, Benzene-d5, methyl-d3- (9CI), Toluene-d8 (6CI,7CI,8CI), 6-(Methyl-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Perdeuteriotoluene, [2H8]Toluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.19 |
| Visa mer |