Läs mer
Toluen-d8, för NMR, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10226510 5 g 5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10226510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3280.00 SEK
    3015.67 SEK / 5g
    Save 264.33 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 100,0 atom % D
Densitet 0.94g/mL
Deuterium (D) 99,95 % min.
Kvantitet 5 g
CAS 2037-26-5
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6D5CD3
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 100.19
PubChem CID 74861
Formel vikt 100.21
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.