Läs mer
Toluen-d8, för NMR, 99,5 atom % D, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11954371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11954371 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11954371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8965.00 SEK
    8234.67 SEK / 100ml
    Save 730.33 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering För NMR
Densitet 0.9400g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt 4 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.494
Vatten Max 50 ppm.
Kvantitet 100 mL
CAS 2037-26-5
Smältpunkt -84,0 °C
Kokpunkt 110,0 °C
Analysprocentintervall 99.50%
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6D5CD3
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 100.19
PubChem CID 74861
Formel vikt 100.21
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene-d8
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.