Läs mer
Toluen-d8, för NMR, +99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10275590 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275590 25 mL Glasflaska 25ml
10114230 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10275590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166390250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2037-26-5
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 100.19
MDL-nummer MFCD00044638
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometyl)bensen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99+ atom % D
Densitet 0.9400g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Flampunkt 4°C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 25 mL
Smältpunkt -84.0°C
Kokpunkt 110.0°C
Linjär formel C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Formel vikt 100.21
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene-d8
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.