Läs mer
Toluen-d8, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16368206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackningsstorlek:
7.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16368206 7.5 mL 7.5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16368206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464120075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1635.81 SEK / 7.5ml
    Save 154.19 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-d8
Densitet 0.9400 g/mL, 0.94
Flampunkt 4 °C
Brytningsindex 1.4940
Kvantitet 7.5 mL
CAS 2037-26-5
Smältpunkt -84,0 °C
Kokpunkt 110,0 °C
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6D5CD3
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: nästan olöslig (0,5 g/L (vid 20 °C)).
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-(2H3)metyl(2H5)bensen
Molekylvikt (g/mol) 100.19
Formel vikt 100.21
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.