Läs mer
Toluendiisocyanat, TRC
Produktkod. 30010867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010867 10 g
30004766 5 g
30007378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42669310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26471-62-5
Molekylformel 2 C9 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 348.312
Synonym Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
IUPAC-namn 1,3-diisocyanato-2-metylbensen; 2,4-diisocyanato-1-metylbensen
LEDER Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Toluene Diisocyanate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Formel vikt 348.086
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.