Läs mer
Toluen, miljökvalitet, 99,8+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384708
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384708 1 L 1 L
11304718 4 L 4 L
11394708 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11384708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043061.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Suitable For Pesticide Residue Analysis | CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Lämplig för analys av bekämpningsmedelsrester. Toluen används som lösningsmedel för färger, förtunningsmedel, silikonfogmassa, många kemiska reaktanter, gummi, tryckfärg, lim (lim), lack, lädergarver och desinfektionsmedel. Det är ett viktigt råmaterial för att syntetisera läkemedel, färger, hartser, färgämnen, toluendiisocyanat och sprängämnen som trinitrotoluen. Det används som standardmaterial för kromatografi och analytiskt reagens. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av bensen, xylen, fenol, polyuretanpolymerer, kosmetika och jetbränsleblandningar. Det används som bränsletillsats för att öka oktantalet och som kylmedel för dess goda värmeöverföringsförmåga i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Halogenerad rest med GC-ECD, (som heptaklorepoxid) 5ng/L, Vatten 0,03%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt °C to 93°C
Namnnotering Submicron filtered
Färg Färglös
Densitet 0.867
Kvantitet 1 L
Flampunkt 4°C (40°F)
Tändpunkt 535°C (995°F)
Odör Aromatic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4967
Analysprocentintervall >99.8%
Ångtryck 22mm Hg at 20°C
Beilstein 635760
Kokpunkt 111°C
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vikt 92.14
Kvalitet Miljö
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene, Environmental Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.