Läs mer
Toluen, extra ren, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16635883
Change view
:
173 kg
Produktkod.
16635883 173 kg
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16635883 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65533173KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -95°C
CAS 108-88-3
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.867 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 173 kg
Flampunkt 4°C
Molekylformel C7H8
Beilstein 635760
Kokpunkt 110.6°C
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Kvalitet ACS