Läs mer
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15617400
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10 L
25ml
5 L
50ml
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15617400 10 L Burk i rostfritt stål 10 L
15658470 25 mL Glass Bottle 25ml
15657400 50 mL Glass Bottle 50ml
15647400 4 x 25 mL Glass Bottle Paket med 4
15667400 5 L Aluminum Bottle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15617400 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 8968110L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Densitet 0.865g/mL at 25°C
Kvantitet 10 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 4°C (39.2°F)
Tändpunkt 997°F
Odör Sweet pungent
Förpackning Burk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Kokpunkt 110.6°C
Formel vikt 92.14g/mol
Procent renhet ≥99.7% (GC)