Produktkod. 15667400
Kvantitet:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10 L
25ml
5 L
50ml
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15667400
5 L
Aluminum Bottle
5 L
15658470
25 mL
Glass Bottle
25ml
15657400
50 mL
Glass Bottle
50ml
15647400
4 x 25 mL
Glass Bottle
Paket med 4
15617400
10 L
Burk i rostfritt stål
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15667400
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
896815L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC variations and decrease issues traceable to solvent contamination all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Kemiska identifierare
CAS
108-88-3
Molekylformel
C7H8
Molekylvikt (g/mol)
92.14
MDL-nummer
MFCD00008512
InChI-nyckel
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID
1140
ChEBI
CHEBI:17578
IUPAC-namn
toluene
LEDER
CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Toluene
Smältpunkt
-95°C
Färg
Colorless
Densitet
0.865g/mL at 25°C
Kvantitet
5 L
Explosionsgräns
0.07
Flampunkt
4°C (39.2°F)
Tändpunkt
997°F
Odör
Sweet pungent
Förpackning
Aluminum Bottle
Fysisk form
Liquid
Linjär formel
C6 H5 CH3
Ångtryck
22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
UN-nummer
UN1294
Beilstein
635760
Kokpunkt
110.6°C
Formel vikt
92.14g/mol
Procent renhet
≥99.7% (GC)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .