Läs mer
Toluene, , puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell
Produktkod. 15637400
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15637400 2.5 L 2.5 L
15627400 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15637400 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 896812.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluene
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Färg Colorless
Densitet 0.865g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 4°C (39.2°F)
Tändpunkt 997°F
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck 22 mmHg (20°C), 26 mmHg (25°C)
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Formel vikt 92.14g/mol
Procent renhet ≥99.7% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. p.a.