Läs mer
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15623750
Change view
Kvantitet:
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5 L
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623750 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15633750 5 L Aluminum Bottle 5 L
15643750 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15623750 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 322494X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -93°C
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.865g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 4°C (39.2°F)
Tändpunkt 997°F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.496 to 1.498
Rester efter avdunstning 0 to 0.001%
Titrerbar syra Free acid: ≤0.001% (as HCl)
Titrerbar bas Free alkali: ≤0.001% (as NAOH)
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Kokpunkt 110°C to 111°C
Formel vikt 92.14g/mol
Procent renhet ≥99.7% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.