Läs mer
Toluen, Riedel-de Haën™
Produktkod. 16522612 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackning:
Metalltrumma
Kvalitet:
ACS
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Kvalitet unitSize
16522612 200 L Metalltrumma ACS 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16522612 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 32249200L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC)
ACS Lösningsmedel för allmän användning
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -95°C
CAS 108-88-3
Färg Färglös
Kvantitet 200 L
Förpackning Metalltrumma
Molekylformel C7H8
Kokpunkt 110.6°C
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Procent renhet 0.997
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene