Läs mer
Toluene, Semiconductor Grade, 99% min
Produktkod. 11430500
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430500 500 mL 500ml
11383567 1 L 1 L
11393567 4 x 1 L 4 L
11303577 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11430500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019399.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Surhet 0,2mekv/g, Avdunstningsrest 2ppm, H 2 O 0,03 %, Ämnen mörknade av H 2 SO 4 PT, Svavelföreningar (som S) 0,003 %, Cl 2 ppm, PO 4 0,5 ppm
Toluen används som lösningsmedel i olika kemiska industrier. Det används vid tillverkning av olika petrokemikalier som färg, sprängämnen, uretanskum och fenolformaldehyd som används för elektriska strömbrytare. Det används som thinner i färgindustrin, som bränsletillsats för att öka oktantalet och som kylmedel för dess goda värmeöverföringsförmåga i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt °C to 93°C
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.867
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 4°C (40°F)
Tändpunkt 535°C (995°F)
Odör Aromatic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4967
Analysprocentintervall 99% min.
Ångtryck 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Kokpunkt 111°C
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vikt 92.14
Kvalitet Halvledare
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.