Läs mer
Toluen, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| CAS | 108-88-3 |
| Molekylformel | C7H8 |
| MDL-nummer | MFCD00008512 |
| Kvantitet | 4 L |
| Synonym | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
| InChI-nyckel | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | toluen |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.14 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).