Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Toluidin Blue O, certifierad, 65 % min färgämneshalt
Produktkod. p-7076637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437209 5 g 5g
15447209 25 g 25g
15457209 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437209 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66015.06
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-31-9
Molekylformel C15H16ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 305.82
MDL-nummer MFCD00011934
InChI-nyckel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 17,C.I. 52040
PubChem CID 7083
IUPAC-namn (7-amino-8-metylfenotiazin-3-yliden)-dimetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluidine Blue O
Löslighetsinformation Soluble in water at 1mg/ml
Formel vikt 305.83
Procent renhet ≥65% dye content
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.