Läs mer
Toluidin Blue O, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10573355
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10573355 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10573355 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP10710
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna kärnfärgning kan användas som ett alternativ till metylenblått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluidine Blue O
CAS 92-31-9
Extinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C15H16ClN3S
MDL-nummer MFCD00011934
Merck Index 15, 9679
Löslighetsinformation Soluble in water
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC-namn (7-amino-8-metylfenotiazin-3-yliden)-dimetylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Lambda Max 620 to 638nm
Formel vikt 305.65
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glasflaska
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Färgindex nr. 52040
Färg Klart
Kvantitet 10 g
Fysisk form Fast