Läs mer
Toluidinblått O, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487992 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11487992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215264925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1448.85 SEK / 25g
    Save 76.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluidine blue O
CAS 92-31-9
Molekylformel C15H16ClN3S
MDL-nummer MFCD00011934
Synonym Basic blue 17, Blutenechloride
InChI-nyckel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC-namn 3-amino-7-(dimetylamino)-2-metyl-5A4-fenotiazin-5-yliumklorid
Molekylvikt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formel vikt 305.8
Färg Svart till grönt
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver