Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Toluidin Blue O, ren
Produktkod. 10135113 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135113 100 g Glasflaska 100g
10613732 5 g Glasflaska 5g
10506271 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10135113 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 348601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-31-9
Molekylformel C15H16ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 305.82
MDL-nummer MFCD00011934
InChI-nyckel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Merck Index 15, 9679
Löslighetsinformation Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn (7-amino-8-metylfenotiazin-3-yliden)-dimetylazanium;klorid
Formel vikt 305.82
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.