Läs mer
Toluidine Blue O, TRC
Produktkod. 30451844
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30451844 25 g
1 options
Produktkod. 30451844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53628325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluidine Blue
CAS 92-31-9
Molekylformel C15 H16 N3 S . Cl
Kvantitet 25 g
Synonym Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (1:1), Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenazathionium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazi
InChI formel InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC-namn 7-N,7-N,2-trimetylfenotiazin-5-ium-3,7-diamin; klorid
Molekylvikt (g/mol) 305.826
Formel vikt 305.075