Läs mer
Toluidine Blue, Pure, C.I.52040, Fisher Chemical
Produktkod. 10606662 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10606662 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10606662 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/2660/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 92-31-9
Molekylformel C15H16ClN3S
MDL-nummer MFCD00011934
InChI-nyckel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC-namn (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formel vikt 305.82g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Green
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid