Läs mer
Toluylene Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15836480
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836480 500 mL 500ml
15819580 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15836480 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8082640500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Mixture of isomeres for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26471-62-5
Specifikationer
Smältpunkt 12°C to 14°C
Densitet 1.22 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 247°C/1013 hPa
Molekylformel (NCO)2C6H3CH3
MDL-nummer MFCD00002011
Kvantitet 500 mL
Synonym Toluylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, TDI, Toluylene diisocyanate
Molekylvikt (g/mol) 174.16