Läs mer
Tolvaptan, MedChemExpress
Beskrivning
Tolvaptan is a selective, competitive and orally active vasopressin receptor 2 (V2R) antagonist with an IC50 of 1.28 μM for the inhibition of arginine vasopressin (AVP)-induced platelet aggregation. Tolvaptan induces cell apoposis and affects cell cycle. Tolvaptan can be used for the research of hyponatremia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolvaptan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 150683-30-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H25ClN2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | OPC-41061 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.75 mM) |
| Visa mer |