missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid), LoGiCal

Produktkod. 30459606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459606 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459606 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2105.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
CAS 52584-39-1
Analyt- eller komponentnamn Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric acid, 5-Desethyl-5-p-tolylbarbital, Tolybarb, Tolylbarbital, 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-3-13(9-6-4-8(2)5-7-9)10(16)14-12(18)15-11(13)17/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC-namn 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 246.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 246.1004 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.