Läs mer
Tolycaine, MedChemExpress
Produktkod. 16470397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470397 50 mg 50mg
16424048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY105584
MedChemExpress Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolycaine
CAS 3686-58-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22N2O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM)
LEDER CCN(CC)CC(NC1=C(C=CC=C1C)C(OC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.35
Formel vikt 278.35
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation