Läs mer
Tolyfluanid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326507
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326507 1 ml
1 options
Produktkod. 30326507 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010246AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolylfluanid
CAS 731-27-1
Analyt- eller komponentnamn Tolylfluanid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 Cl2 F N2 O2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3
LEDER CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn N-[dichloro(fluoro)methyl]sulfanyl-N-(dimethylsulfamoyl)-4-methylaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 347.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 345.978 g/mol