Läs mer
Tolylen 2,4-Diisocyanat, TRC
Produktkod. 30040959
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040959 50 g
30040484 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30040959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53671050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-84-9
Molekylformel C9 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.16
Synonym Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester (8CI), 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, 2,4-TDI, 2,4-Toluene diisocyanate, 2,4-Toluylene diisocyanate, 2,4-Tolylene diisocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene isocyanate, NSC 4791, NSC 56759, TDI 100, Toluene 2,4-diisocyanate
IUPAC-namn 2,4-diisocyanato-1-metylbensen
LEDER Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Toluenediisocyanate (2,4-TDI)
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Formel vikt 174.0429