missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TOM1L1 Antibody (TOM1L1/4690), PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18640567 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18640567 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18640567 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308878PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TOM1L1 Monoclonal antibody specifically detects TOM1L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TOM1L1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona TOM1L1/4690
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias OK/KNS-CL.3, Src-activating and signaling molecule protein, SRCASMSrc activating and signaling molecule, target of myb 1-like 1, target of myb1 (chicken) homolog-like 1, target of myb1 (chicken)-like 1, target of myb1-like 1, Target of Myb-like protein 1, TOM1-like protein 1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human TOM1L1 protein (Uniprot: O75674)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10040
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.