Läs mer
Tomatidine, MedChemExpress
Beskrivning
Tomatidine acts as an anti-inflammatory agent by blocking NF-κB and JNK signaling. Tomatidine activates autophagy either in mammal cells or C elegans.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tomatidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 77-59-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H45NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (40.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | [H][C@]1(O[C@]2(NC[C@@H](C)CC2)[C@H]3C)C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]13[H] |
| Visa mer |