missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tomeglovir, MedChemExpress

Produktkod. 16492976
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492976 25 mg
16490527 50 mg
16484178 10 mg
16476887 5 mg
16405146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492976 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108261

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.

Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tomeglovir
CAS 233254-24-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27N3O4S
Kvantitet 25 mg
Synonym BAY 38-4766
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 108 mg/mL (244.60 mM)
LEDER CC(C)(CO)C(NC1=CC=C(NS(=O)(C2=C3C=CC=C(N(C)C)C3=CC=C2)=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 441.54
Formel vikt 441.54
Procent renhet 99.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.