missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tonabersat, MedChemExpress
Beskrivning
Tonabersat (SB-220453) is a gap-junction modulator. Tonabersat prevents inflammatory damage in the central nervous system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tonabersat |
| CAS | 175013-84-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19ClFNO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SB-220453 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.22 mM) |
| LEDER | O[C@@H]1C(C)(C)OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2[C@@H]1NC(C3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.82 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?