missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Tonalide-d3 (acetyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AHTN (Tonalide) (6-acetyl) D3 |
| CAS | 1396967-82-0 |
| Molekylformel | C18 2H3 H23 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12 H,10H2,1-7H3/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cc2c(cc1C)C(C)(C)C(C)CC2(C)C |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.42 |
| Formel vikt | 261.2172 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?