Läs mer
Tonalide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tonalide |
| CAS | 21145-77-7 |
| Molekylformel | C18 H26 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2'-Acetonaphthone','5',6',7',8'-tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl- (8CI), 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline, AHMT, AHMT (perfume), AHTN, Acetylhexamethyltetrahydronaphthalene, Extralide, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550, Tentarome, Tetralide, Tonalid, Tonalide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3 |
| LEDER | CC1CC(C)(C)c2cc(C(=O)C)c(C)cc2C1(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.4 |
| Formel vikt | 258.1984 |