Läs mer
Tonalide, TRC
Produktkod. 30457228
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30457228 50 mg
1 options
Produktkod. 30457228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53980050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tonalide
CAS 21145-77-7
Molekylformel C18 H26 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 2'-Acetonaphthone','5',6',7',8'-tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl- (8CI), 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline, AHMT, AHMT (perfume), AHTN, Acetylhexamethyltetrahydronaphthalene, Extralide, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550, Tentarome, Tetralide, Tonalid, Tonalide
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
LEDER CC1CC(C)(C)c2cc(C(=O)C)c(C)cc2C1(C)C
IUPAC-namn 1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-6,7-dihydronafthal-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 258.4
Formel vikt 258.1984