Läs mer
Nickel Electro™ Kolvtång med korkfodrad rektangulär käke
Produktkod. 13065873 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Längd (metrisk):
235 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
13065873 235 mm
1 options
Produktkod. 13065873 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 7002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 SEK
    554.84 SEK / Paket med 1
    Save 122.16 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Kolvtång med korkfodrad rektangulär käke gör att man bekvämt kan hålla varma flaskor och rör upp till 80 mm i diameter.
  • Rostfritt stål
  • Korkfodrad käke
  • För att hålla varmkolvar och rör
  • För kärl 20 mm till 80 mm i diameter
Specifikationer
Beskrivning Kolvtång med korkbackar
För användning med (applikation) För att lyfta varmkolvar och rör
Kvantitet 1
Tipsstil Böjd
Längd (metrisk) 235 mm
Material Rostfritt stål