Läs mer
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Calcium/Oxygen/Zirconium/Niobium/Arsenic/Tin/Titanium/Nitrogen/Tungsten/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Aluminium/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Chromium/Molybdenum/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0009 %/Calcium 0.001 %/Oxygen 0.0013 %/Zirconium 0.002 %/Niobium 0.003 %/Arsenic 0.008 %/Tin 0.008 %/Titanium 0.008 %/Nitrogen 0.0083 %/Tungsten 0.009 %/Cobalt 0.01 %/Vanadium 0.01 %/Phosphorus 0.014 %/Aluminium 0.019 %/Copper 0.142 %/Nickel 0.255 %/Silicon 0.32 %/Carbon 0.72 %/Chromium 0.99 %/Molybdenum 1.27 %/Manganese 1.91 % |