Läs mer
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Oxygen/Titanium/Tin/Niobium/Aluminium/Nitrogen/Phosphorus/Tungsten/Vanadium/Cobalt/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Chromium/Molybdenum/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.001 %/Oxygen 0.0014 %/Titanium 0.003 %/Tin 0.004 %/Niobium 0.005 %/Aluminium 0.006 %/Nitrogen 0.0107 %/Phosphorus 0.012 %/Tungsten 0.013 %/Vanadium 0.014 %/Cobalt 0.015 %/Copper 0.05 %/Nickel 0.096 %/Silicon 0.39 %/Carbon 0.68 %/Chromium 1.04 %/Molybdenum 1.22 %/Manganese 1.98 % |