Läs mer
Verktygsstål, AISI O6, T31506, ARMI∣MBH
Beskrivning
Tool Steel, AISI O6, T31506, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxygen/Arsenic/Niobium/Titanium/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Tin/Aluminium/Phosphorus/Copper/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese/Silicon/Carbon/Boron/Antimony/Calcium/Zirconium/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Skiva |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Oxygen 0.0005 %/Arsenic 0.002 %/Niobium 0.002 %/Titanium 0.002 %/Vanadium 0.003 %/Cobalt 0.004 %/Nitrogen 0.008 %/Tin 0.008 %/Aluminium 0.01 %/Phosphorus 0.01 %/Copper 0.018 %/Nickel 0.024 %/Chromium 0.061 %/Molybdenum 0.24 %/Manganese 0.9 %/Silicon 0.92 %/Carbon 1.42 %/Boron (0.0001) %/Antimony (0.001) %/Calcium (0.001) %/Zirconium (0.001) %/Tungsten (0.004) % |