Läs mer
TOOS, MedChemExpress
Beskrivning
TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TOOS |
| CAS | 82692-93-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H18NNaO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | TOOS sodium salt |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (159.14 mM) |
| LEDER | O=S(CC(O)CN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Visa mer |