Läs mer
Toosendanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toosendanin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H38O11/c1-13(31)39-20-10-19(34)29-12-38-25(36)26(20,3)17(29)9-18(33)28(5)23(29)22(35)24(40-14(2)32)27(4)16(15-6-7-37-11-15)8-21-30(27,28)41-21/h6-7,11,16-21,23-25,33-34,36H,8-10,12H2,1-5H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 574.2414 |