missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BINDER™ Top Access Port 80 till 125 mm
Handla allt BINDER Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series MK
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning ovanpå
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Åtkomstport med silikonplugg - 100 mm, topp |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series MK |
| Material | Stål |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Inkluderar | Silikonplugg |
| Diameter (metrisk) Insida | 100 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering