Beskrivning
- Adaptertyp: Kryogen
- Provgenomströmning: Medium
- Rörkompatibilitet: 2 ml
- För FastPrep-24
Specifikationer
Specifikationer
| Samplingsvolym (metrisk) | 2 mL |
| Beskrivning | Provgenomströmning: Medium |
| För användning med (applikation) | Hållplatta för att fästa rör och adapter |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-24™ |
| Håller | 24 x 2 ml rör |
| Produkttyp | Ersättande toppkomponent |