Läs mer
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0.1 to 10 μL
0.5 to 20 μL
1 to 200 μL
5 to 300 μL
Sterilitet:
Non-sterile
Sterile
Färg:
Clear
Yellow
Längd (metrisk):
34.1mm
45.7mm
50.8mm
55mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Beskrivning
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 to 300 μL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Längd (metrisk) | 55mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 |
| Steriliseringsmetod | Autoclave |
| Formatera | Rack |
| Tipsstil | Universal |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Visa mer |