Läs mer
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Utrustning
Beskrivning
TOP10 ElectrocompE. coli -celler tillhandahålls med en transformationseffektivitet på 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. Denna stam används i många olika tillämpningar och möjliggör stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och underhåll av stora plasmider.
De TOP10 genotyp liknar DH10B stam och funktioner:
• hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i
klonat DNA. Anmärkningar
Se produktmanualen för rekommendationer på reaktionsskala. En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Genotyp F
-mcr AΔ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δ lac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara - leu )7697 gal Utjejen Krps Lend A1 nup G
Hitta den stam och format som passar dina behov
• TOP10 finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Välja MultiShot kompetenta celler för kloningsapplikationer med hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Elektrokompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Nej |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Hög effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g) |
| Innehåll och lagring | •5 x 100 μL TOP10 ElectrocompE. coli • 50μ L pUC19 vektor (10 pg/μ L) Butik på– 80 °C. • SOC Medium (15 ml) Förvara i rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (streptomycin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lac ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Visa mer |