Läs mer
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor
Produktkod. 15829475
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Mått (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15829475
Brand: Multiroir Controlec™ 18705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lätt, transparent och ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor är tillverkade av mycket stöttålig, transparent plast med lock som klämmer fast och ergonomiska bärhandtag för praktisk förvaring och transport av alla typer av produkter.
TOPBOX-serien av plastförvaringslådor erbjuder många fördelar:
  • Lätt och stöttålig för praktisk förvaring och transport
  • Transparent plast underlättar identifiering av element
  • Två ergonomiska handtag för enkel hantering
  • Lock (medföljer) stängs med klippad stängningsanordning
  • Flera storlekar tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 21 l
Stängningsfärg Svart
Förslutningstyp Klämma
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Inkluderar Handtag, lock
Antal fack 1
Produkttyp Förvaringslåda
Stil TOPBOX
Mått (L x B x H) 510 x 390 x 169 mm
Längd (metrisk) 510 mm
Längd (metrisk) Exteriör 510 mm
Bredd (metrisk) 390 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 390 mm
Höjd (metrisk) 169 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 169 mm