Läs mer
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Mått (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
- Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
- Transparent plastic facilitates element identification
- Two ergonomic handles for easy handling
- Lids (included) close with clipped closing devise
- Multiple sizes available
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 53 l |
| Stängningsfärg | Black |
| Förslutningstyp | Clip |
| Färg | Translucent |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Storage and Transport |
| Inkluderar | Handle, Lid |
| Antal fack | 1 |
| Produkttyp | Storage Box |
| Visa mer |