Läs mer
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor
Produktkod. 15889465
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Mått (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
15889465 3 l 290 x 195 x 98 mm Varje
15899465 6 l 290 x 195 x 185 mm Varje
15809475 8 l 390 x 290 x 108 mm Varje
15819475 14 l 390 x 290 x 185 mm -
15829475 21 l 510 x 390 x 169 mm Paket med 5
15839475 32 l 510 x 390 x 258 mm Varje
15849475 53 l 510 x 390 x 435 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15889465 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 18701
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Lätt, transparent och ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor är tillverkade av mycket stöttålig, transparent plast med lock som klämmer fast och ergonomiska bärhandtag för praktisk förvaring och transport av alla typer av produkter.
TOPBOX-serien av plastförvaringslådor erbjuder många fördelar:
  • Lätt och stöttålig för praktisk förvaring och transport
  • Transparent plast underlättar identifiering av element
  • Två ergonomiska handtag för enkel hantering
  • Lock (medföljer) stängs med klippad stängningsanordning
  • Flera storlekar tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Stängningsfärg Svart
Förslutningstyp Klämma
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Inkluderar Handtag, lock
Antal fack 1
Produkttyp Förvaringslåda
Stil TOPBOX
Mått (L x B x H) 290 x 195 x 98 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Längd (metrisk) Exteriör 290 mm
Bredd (metrisk) 195 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 195 mm
Höjd (metrisk) 98 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 98 mm