Läs mer
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Mått (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
TOPBOX-serien av plastförvaringslådor erbjuder många fördelar:
- Lätt och stöttålig för praktisk förvaring och transport
- Transparent plast underlättar identifiering av element
- Två ergonomiska handtag för enkel hantering
- Lock (medföljer) stängs med klippad stängningsanordning
- Flera storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutningstyp | Klämma |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Förvaring och transport |
| Inkluderar | Handtag, lock |
| Antal fack | 1 |
| Produkttyp | Förvaringslåda |
| Visa mer |