Läs mer
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor
Produktkod. p-7147301
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Mått (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15889465
Brand: Multiroir Controlec™ 18701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Lätt, transparent och ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastförvaringslådor är tillverkade av mycket stöttålig, transparent plast med lock som klämmer fast och ergonomiska bärhandtag för praktisk förvaring och transport av alla typer av produkter.
TOPBOX-serien av plastförvaringslådor erbjuder många fördelar:
  • Lätt och stöttålig för praktisk förvaring och transport
  • Transparent plast underlättar identifiering av element
  • Två ergonomiska handtag för enkel hantering
  • Lock (medföljer) stängs med klippad stängningsanordning
  • Flera storlekar tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Stängningsfärg Svart
Förslutningstyp Klämma
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Inkluderar Handtag, lock
Antal fack 1
Produkttyp Förvaringslåda
Stil TOPBOX
Mått (L x B x H) 290 x 195 x 98 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Längd (metrisk) Exteriör 290 mm
Bredd (metrisk) 195 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 195 mm
Höjd (metrisk) 98 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 98 mm